Stampa…
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56046-1G PC56046-250MG
APOSPC56046-1GEA 429 EUR
APOSPC56046-1G APOSPC56046-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527440
CAS Number: 1197236-32-0