Stampa…
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 459 EUR
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O₃S
Peso molecolare: 240,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25460315
CAS Number: 1274903-38-6