4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56036-1G
PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA
59.9
EUR
APOSPC56036-1G
APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Formula:
C₇H₇BrFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22683228 CAS Number: 429683-46-5 |