Stampa…
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 109 EUR
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₄S
Peso molecolare: 232,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143295
CAS Number: 1215074-49-9