Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 140 EUR
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09039179
CAS Number: 276244-25-8
UN: 3261
ADR: 8,III