5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56027-1G
PC56027-250MG
PC56027-5G
APOSPC56027-1GEA
299
EUR
APOSPC56027-1G
APOSPC56027-250MG
APOSPC56027-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrClFO₂ Peso molecolare: 253.453 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24107203 CAS Number: 1204219-98-6 |