Stampa…
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56022-1G PC56022-250MG PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 166 EUR
APOSPC56022-1G APOSPC56022-250MG APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847292
CAS Number: 1201597-23-0