Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole
PC56013-100MG PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA 377 EUR
APOSPC56013-100MG APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formula: C₄HBrF₃NO
Peso molecolare: 215.956 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660139
CAS Number: 933673-61-1