Stampa…
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 155 EUR
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30297356
CAS Number: 2090323-74-1