Stampa…
1-Iodoperfluoroalkanes C6-C12
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5585-100G PC5585-25G
APOSPC5585-100GEA 174 EUR
APOSPC5585-100G APOSPC5585-25G
1-Iodoperfluoroalkanes C6-C12
1-Iodoperfluoroalkanes C6-C12
Densità: >2,000 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321478
CAS Number: 25398-32-7