Stampa…
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5578-1G PC5578-5G
APOSPC5578-1GEA 80 EUR
APOSPC5578-1G APOSPC5578-5G
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411201
CAS Number: 69064-33-1