Stampa…
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5577-25G PC5577-5G PC5577-1G
APOSPC5577-25GEA 830 EUR
APOSPC5577-25G APOSPC5577-5G APOSPC5577-1G
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate
Formula: C₈H₉F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038873
CAS Number: 885275-40-1