Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxamide
PC5573-1G PC5573-500MG
APOSPC5573-1GEA 71.3 EUR
APOSPC5573-1G APOSPC5573-500MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₄O
Peso molecolare: 274,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03237056
CAS Number: 465514-29-8