Stampa…
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC55631-1G PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA 844 EUR
APOSPC55631-1G APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 223,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696225
CAS Number: 944900-15-6