Stampa…
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5554-1G PC5554-250MG
APOSPC5554-1GEA 812 EUR
APOSPC5554-1G APOSPC5554-250MG
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858603
CAS Number: 1064652-41-0