2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄F₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28790978 CAS Number: 1100833-35-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |