3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC55436-1G
PC55436-250MG
APOSPC55436-1GEA
632
EUR
APOSPC55436-1G
APOSPC55436-250MG
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
3,6-Difluoro-2-iodopyridine
Formula:
C₅H₂F₂IN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185559 CAS Number: 1214350-80-7 |