Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 654 EUR
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Formula: C₉H₃BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2137951-06-3