Stampa…
Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentafluorobenzyl prop-2-enoate
PC5537-1G PC5537-5G PC5537-250MG
APOSPC5537-1GEA 136 EUR
APOSPC5537-1G APOSPC5537-5G APOSPC5537-250MG
Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Pentafluorobenzyl acrylate
Formula: C₁₀H₅F₅O₂
Peso molecolare: 252,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042328
CAS Number: 153614-61-0