Stampa…
Fluorad® FC-100
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5533-2.5KG PC5533-10KG
APOSPC5533-2.5KGEA 136 EUR
APOSPC5533-2.5KG APOSPC5533-10KG
Fluorad® FC-100
Fluorad® FC-100
Punto di ebollizione: 98 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03099297
CAS Number: 147335-40-8