Stampa…
Lithium difluoroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5514-1G PC5514-5G
APOSPC5514-1GEA 102 EUR
APOSPC5514-1G APOSPC5514-5G
Lithium difluoroacetate
Lithium difluoroacetate
Formula: C₂HF₂O₂·Li
Peso molecolare: 101,966 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094294
CAS Number: 74956-94-8