Stampa…
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5509-1G PC5509-250MG
APOSPC5509-1GEA 109 EUR
APOSPC5509-1G APOSPC5509-250MG
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781603
CAS Number: 885522-04-3