Stampa…
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2,4-Difluorophenoxy)propionic acid
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 37.9 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Peso molecolare: 202,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764783
CAS Number: 777-28-6