Stampa…
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 132 EUR
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Punto di fusione: 259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411724
CAS Number: 171178-43-1