Stampa…
4,6-Difluoroindan-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
PC5481-1G PC5481-250MG
APOSPC5481-1GEA 62.6 EUR
APOSPC5481-1G APOSPC5481-250MG
4,6-Difluoroindan-1-one 98%
4,6-Difluoroindan-1-one
Formula: C₉H₆F₂O
Peso molecolare: 168,14 g/mol
Punto di fusione: 98…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972815
CAS Number: 162548-73-4