Stampa…
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5478-250MG PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA 232 EUR
APOSPC5478-250MG APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₆F₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052963
CAS Number: 1048922-46-8