Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5474-1G PC5474-5G PC5474-10G
APOSPC5474-1GEA 94.5 EUR
APOSPC5474-1G APOSPC5474-5G APOSPC5474-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Peso molecolare: 210,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660204
CAS Number: 886498-99-3