Stampa…
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC5467-1G PC5467-250MG
APOSPC5467-1GEA 706 EUR
APOSPC5467-1G APOSPC5467-250MG
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
4-(Trifluoromethylsulphonyl)-N-ethylaniline
Formula: C₉H₁₀F₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631696
CAS Number: 240490-01-1