Stampa…
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G PC5464-5G PC5464-1G PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA 373 EUR
APOSPC5464-10G APOSPC5464-5G APOSPC5464-1G APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236219
CAS Number: 127842-55-1