Stampa…
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5442-5G PC5442-1G
APOSPC5442-5GEA 314 EUR
APOSPC5442-5G APOSPC5442-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116002
CAS Number: 886501-09-3