Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5438-1G PC5438-500MG PC5438-5G PC5438-10G
APOSPC5438-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5438-1G APOSPC5438-500MG APOSPC5438-5G APOSPC5438-10G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02662403
CAS Number: 240490-00-0