Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5436-1G PC5436-250MG
APOSPC5436-1GEA 364 EUR
APOSPC5436-1G APOSPC5436-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide
Formula: C₇H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 193,123 g/mol
Punto di fusione: 120…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276988
CAS Number: 175276-68-3