3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5434-1G
PC5434-25G
PC5434-5G
APOSPC5434-1GEA
79.9
EUR
APOSPC5434-1G
APOSPC5434-25G
APOSPC5434-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Formula:
C₅H₅F₇O Punto di ebollizione: 116…117 °C (630 mm Hg) Densità: 1,506 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039292 CAS Number: 755-40-8 UN: 1993 ADR: 3,III |