Stampa…
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octafluorotetrahydrofuran
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 575 EUR
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formula: C₄F₈O
Peso molecolare: 216,029 g/mol
Punto di ebollizione: –0,8 °C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00465561
CAS Number: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2,