Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5419-1G PC5419-5G
APOSPC5419-1GEA 65.5 EUR
APOSPC5419-1G APOSPC5419-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₅F₃N₂O₄S
Peso molecolare: 270,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094293
CAS Number: 21988-05-6