Stampa…
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC54126-1G PC54126-250MG PC54126-5G
APOSPC54126-1GEA 79.9 EUR
APOSPC54126-1G APOSPC54126-250MG APOSPC54126-5G
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845915
CAS Number: 1060813-07-1