Stampa…
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC540099-100G PC540099-25G
APOSPC540099-100GEA 636 EUR
APOSPC540099-100G APOSPC540099-25G
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formula: C₁₃H₇ClFIO
Peso molecolare: 360,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22665920
CAS Number: 915095-86-2