Stampa…
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 176 EUR
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Formula: C₇H₄F₂O₃
Peso molecolare: 174,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22414499
CAS Number: 1211539-82-0