Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 382 EUR
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Formula: C₇HF₄IO₂
Peso molecolare: 319,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28359658
CAS Number: 110625-15-5