Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC540006-1G PC540006-250MG
APOSPC540006-1GEA 219 EUR
APOSPC540006-1G APOSPC540006-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine
Formula: C₇H₇ClFNO
Peso molecolare: 175,588 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20696563
CAS Number: 98404-04-7