3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
Formula:
C₈H₅F₃OS Peso molecolare: 206.185 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00236335 CAS Number: 51748-27-7 |