Stampa…
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53845-1G PC53845-250MG PC53845-5G
APOSPC53845-1GEA 524 EUR
APOSPC53845-1G APOSPC53845-250MG APOSPC53845-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene
Formula: C₇H₃Br₂F₃
Peso molecolare: 303,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1936711-52-2
UN: 3265
ADR: 8,III