Stampa…
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC53812-1G PC53812-250MG PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA 430 EUR
APOSPC53812-1G APOSPC53812-250MG APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₃ClF₃IO
Peso molecolare: 334,461 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200319
CAS Number: 2352970-26-2