2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, 2',4'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
Formula:
C₁₂H₈F₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03414359 CAS Number: 59089-68-8 |