Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5374-1G PC5374-250MG
APOSPC5374-1GEA 136 EUR
APOSPC5374-1G APOSPC5374-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₄N
Peso molecolare: 243,984 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226611
CAS Number: 1159512-38-5