Stampa…
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5369F-5G PC5369F-1G
APOSPC5369F-5GEA 477 EUR
APOSPC5369F-5G APOSPC5369F-1G
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane 96%
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane
Formula: C₄Cl₅F₅
Punto di ebollizione: 163…171 °C
Densità: 1,788 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236124
CAS Number: 375-46-2