Stampa…
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC53689-1G PC53689-250MG PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA 575 EUR
APOSPC53689-1G APOSPC53689-250MG APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Peso molecolare: 197,956 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32220289
CAS Number: 1146614-45-0