Stampa…
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5365-1G PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA 109 EUR
APOSPC5365-1G APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Br₂F₃N
Peso molecolare: 304,89 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226614
CAS Number: 1159512-35-2