Stampa…
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC53611-1G PC53611-5G
APOSPC53611-1GEA 154 EUR
APOSPC53611-1G APOSPC53611-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Formula: C₈H₅F₂IO₂
Peso molecolare: 298.025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22490596
CAS Number: 1640342-92-2