Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53609-1G
PC53609-250MG
PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA
168
EUR
APOSPC53609-1G
APOSPC53609-250MG
APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Formula:
C₈H₅ClFNO₄ Peso molecolare: 233.581 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12172989 CAS Number: 1070893-15-0 |